Få mere at vide
Cole-Parmer™ PVDF Manifold, 4 port
Slangestørrelse:
1/4 in. x 1/8 in.
3/8 in. x 1/4 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Constructed of durable PVDF.
- Ideal for applications requiring excellent chemical compatibly.
- Available in a variety of configurations
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PVDF |
| Samlet længde (engelsk) | 3.25 in. |
| Samlet længde (metrisk) | 8.26 cm |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -65°F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -54°C |
| Slangestørrelse | 1/4 in. x 1/8 in. |
| Fjord | 1/4 in. NPT(F) |
| Udløbsport | 1/8 in. NPT(F) |
| Bredde (metrisk) | 2.54 cm |
| Bredde (engelsk) | 1 in. |
| Vis mere |