Få mere at vide
Cole-Parmer™ PVDF-manifold, 2 port
Slangestørrelse:
1/2 in. x 3/8 in.
1/4 in. x 1/8 in.
3/8 in. x 1/4 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af slidstærkt PVDF.
- Ideel til applikationer, der kræver fremragende kemisk kompatibilitet.
- Fås i en række forskellige konfigurationer
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PVDF |
| Samlet længde (engelsk) | 1,75 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 4.45 cm |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -65 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -54 °C |
| Slangestørrelse | 1/4 in. x 1/8 in. |
| Fjord | 1,25 tommer. NPT(F) |
| Udløbsport | 1/8 tommer NPT(F) |
| Bredde (metrisk) | 2.54 cm |
| Bredde (engelsk) | 1 tomme |
| Vis mere |