Få mere at vide
Buerkle™ PVDF slangeforbindelser med lige cylindrisk dyse
Til brug med:
11 til 13 mm slange
13 til 15 mm slange
3 til 5 mm slange
5 til 7 mm slange
7 til 9 mm slange
9 til 11 mm slange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Temperaturbestandig op til 160 °C
- Meget modstandsdygtig over for kemikalier
- Steriliserbar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer, RoHS |
| Diameter (metrisk) | 9 til 11 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PVDF |
| Til brug med | 9 til 11 mm slange |
| Emballagemængde | 10 |
| Modstandsegenskaber | Kemikalie-resistent, Op til °160 C Temperaturbestandig, UV-bestandig |
| Sterilitet | Steriliserbar |
| Form | Lige |
| Farve | Klarhed |
| Vis mere |