Få mere at vide
Buerkle™ PVDF slangeforbindelser med lige cylindrisk dyse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10106080
Til brug med:
11 til 13 mm slange
13 til 15 mm slange
3 til 5 mm slange
5 til 7 mm slange
7 til 9 mm slange
9 til 11 mm slange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10106080
Brand: Buerkle™ 87100004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med forskellige slangestørrelser er disse slangeforbindelser steriliserbare.
  • Temperaturbestandig op til 160 °C
  • Meget modstandsdygtig over for kemikalier
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer, RoHS
Diameter (metrisk) 3 til 5 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PVDF
Til brug med 3 til 5 mm slange
Emballagemængde 10
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent, Op til °160 C Temperaturbestandig, UV-bestandig
Sterilitet Steriliserbar
Form Lige
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 160 °C
Produkttype Slangerørforbindelse