Få mere at vide
Buerkle™ Cylindriske Y-stik af PVDF
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11872303
Til brug med:
11 til 13 mm slange
13 til 15 mm slange
3 til 5 mm slange
5 til 7 mm slange
7 til 9 mm slange
9 til 11 mm slange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11872303
Brand: Buerkle™ 87120004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt en fleksibel og sikker forbindelse til krævende applikationer med disse Y-stik. Buerkle™ PVDF Cylindriske Y-forbindelser fås i en række størrelser til at forlænge, forbinde, forgrene, forbinde og reparere slanger og slanger.
  • Fås i en række størrelser
  • PVDF
  • Temperaturbestandig op til +160 C °max.
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer, RoHS
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PVDF
Til brug med 3 til 5 mm slange
Emballagemængde 10/Pk.; 20/Skala
Modstandsegenskaber Kemikalie-resistent, Op til °160 C Temperaturbestandig, UV-bestandig
Form Cylindrisk Y
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 160 °C
Produkttype Y-stik