Få mere at vide
Buerkle™ Cylindriske Y-stik af PVDF
Til brug med:
11 til 13 mm slange
13 til 15 mm slange
3 til 5 mm slange
5 til 7 mm slange
7 til 9 mm slange
9 til 11 mm slange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- PVDF
- Temperaturbestandig op til +160 C °max.
- Steriliserbar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EU fødevarer, RoHS |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PVDF |
| Til brug med | 11 til 13 mm slange |
| Emballagemængde | 10/Pk.; 20/Skala |
| Modstandsegenskaber | Kemikalie-resistent, Op til °160 C Temperaturbestandig, UV-bestandig |
| Form | Cylindrisk Y |
| Farve | Klarhed |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 160 °C |
| Produkttype | Y-stik |