Få mere at vide
Gilson™ PVDF stik
Artikelnummer. 12346112 Shop alle Gilson produkter
Til brug med:
1 til 2 mm slange-ID til 2 til 3 mm
2 til 3 mm slange-ID til 2 til 3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12346112
Brand: Gilson™ F1179931
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
  • Disse produkter er reservedele til Gilson HPLC systemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PVDF
Til brug med 1 til 2 mm slange-ID til 2 til 3 mm
Emballagemængde 10 sæt
Produkttype Stik