Få mere at vide
Kautex™ PVC bredhalset firkantet beholder, brun-gennemsigtig
Artikelnummer. 17858177
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
300 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17858177 300 mL
1 options
Artikelnummer. 17858177 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000084601
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PVC Wide Neck Square Container kan nemt fyldes og rengøres på grund af den rummelige halskonfiguration.
  • Medlem af serie 310 containerfamilie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Farve Gennemsigtig brun
Materiale Polypropylen, PVC
Længde (metrisk) 67.5 mm
Mængde 288 stk. pr sag
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 67.5 mm
Certificeringer/compliance Referenceerklæring om overensstemmelse
Lukning inkluderet Nej
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Firkant
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Højde (metrisk) 105.5 mm
Produkttype Beholder
Til brug med (udstyr) Ingen
Bredde (engelsk) 2,66 tommer.
Længde (engelsk) 2,66 tommer.
Højde (engelsk) 4,15 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres