Få mere at vide
Clark Scientific™ PVC store hvide spildbakker
Artikelnummer. 12988837
Skift visning
Type:
Spildbakke bænk
Stor spildbakke
Størrelse:
475 x 360 mm
700 x 450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Størrelse Pakningsstørrelse
12988837 Stor spildbakke 700 x 450 mm Hver
12968837 Spildbakke bænk 475 x 360 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12988837 Leverandør Clark Scientific™ Leverandørnr. WPVC large
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00 DKK
    360.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.52 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Fremstillet af stiv PVC, er disse store hvide plastik spildbakker til brug uden for strålingsområder.
    • Fremstillet af hård PVC
    • Fås i gul til brug i strålingsområder
    • Fås i hvid til brug uden for strålingsområder
    • Farveløse PVC liners er tilgængelige
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polypropylen, PVC
Type Stor spildbakke
Til brug med (applikation) Udenfor strålingsområder
Emballagemængde 1 stk.
Størrelse 700 x 450 mm
Længde (metrisk) 700 mm
Højde (metrisk) 450 mm