Få mere at vide
Clark Scientific™ PVC store hvide spildbakker
Artikelnummer. 12968837
Skift visning
Type:
Spildbakke bænk
Stor spildbakke
Størrelse:
475 x 360 mm
700 x 450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Størrelse Pakningsstørrelse
12968837 Spildbakke bænk 475 x 360 mm Hver
12988837 Stor spildbakke 700 x 450 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 12968837 missing translation for 'mfr' Clark Scientific™ missing translation for 'supplierNo' WPVC Small
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00 DKK
    193.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.14 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Fremstillet af stiv PVC, er disse store hvide plastik spildbakker til brug uden for strålingsområder.
  • Fås i gul til brug i strålingsområder
  • Fås i hvid til brug uden for strålingsområder
  • Farveløse PVC liners fås separat
  • Fremstillet af hård PVC
Specifications
Farve Hvid
Materiale Polypropylen, PVC
Type Spildbakke bænk
Til brug med (applikation) Udenfor strålingsområder
Emballagemængde 1 stk.
Størrelse 475 x 360 mm
Længde (metrisk) 475 mm
Højde (metrisk) 360 mm