Få mere at vide
Buerkle™ Vægmonteret afløbsstativ
Artikelnummer. p-8658021 Shop alle Bürkle produkter
Stillinger:
33
53
77
Produkttype:
Med afløbskanal
Uden afløbskanal
Højde (metrisk):
400 mm
500 mm
600 mm
Bredde (metrisk):
400 mm
500 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Artikelnummer. 10413101
Brand: Buerkle™ 96402060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Vægmonteret afløbsstativ lavet af plastik, brudsikkert, gennemprøvet tusindvis af gange i laboratoriet og tilpasset kravene der.
Et vægmonteret afløbsstativ, inklusive et vægmonteringssæt (skruer, dyvler). Som ekstraudstyr fås en aftagelig afløbskanal med tilslutning til et afløbsrør, som kan løbe direkte ud i en laboratorievask.
  • Afløbsstativ PVC, stænger polypropylen
  • Inklusiv nøgle til stængerne
  • Tre forskellige stanglængder til tilpasning til varierende apparater
  • Splintfri
  • Stænger klikker på plads for sikker placering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Nøgle, vægmonteringssæt med skruer og dyvler, aftagelig afløbskanal, tilslutning til et drænrør, boks til stængerne, 15 x 60 mm stænger, 56 x 100 mm stænger, 6 x 150 mm stænger
Produkttype Med afløbskanal
Materiale PVC, polypropylen
Stillinger 77
Til brug med (applikation) Hygiejnisk tørring af apparater
Bredde (metrisk) 600 mm
Bredde (engelsk) 23,6 tommer
Højde (metrisk) 600 mm
Højde (engelsk) 23,6 tommer