Få mere at vide
Buerkle™ Vægmonteret afløbsstativ
Artikelnummer. 10201501 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Stillinger:
33
53
77
Produkttype:
Med afløbskanal
Uden afløbskanal
Højde (metrisk):
400 mm
500 mm
600 mm
Bredde (metrisk):
400 mm
500 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger Produkttype Højde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
10201501 33 Med afløbskanal 400 mm 400 mm Hver
10413101 77 Med afløbskanal 600 mm 600 mm Hver
10701172 53 Uden afløbskanal 500 mm 500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Product Code. 10201501 missing translation for 'mfr' Buerkle™ missing translation for 'supplierNo' 96402040
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Add to basket
Add to basket
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Vægmonteret afløbsstativ lavet af plastik, brudsikkert, gennemprøvet tusindvis af gange i laboratoriet og tilpasset kravene der.
Et vægmonteret afløbsstativ, inklusive et vægmonteringssæt (skruer, dyvler). Som ekstraudstyr fås en aftagelig afløbskanal med tilslutning til et afløbsrør, som kan løbe direkte ud i en laboratorievask.
  • Afløbsstativ PVC, stænger polypropylen
  • Inklusiv nøgle til stængerne
  • Tre forskellige stanglængder til tilpasning til varierende apparater
  • Splintfri
  • Stænger klikker på plads for sikker placering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale PVC, polypropylen
Stillinger 33
Til brug med (applikation) Hygiejnisk tørring af apparater
Bredde (engelsk) 15,7 tommer
Højde (engelsk) 15,7 tommer
Inkluderer Nøgle, vægmonteringssæt af skruer og dyvler, aftagelig drænkanal, tilslutning til et drænrør, boks til stængerne, 5 x 60 mm stænger, 26 x 100 mm stænger, 2 x 150 mm stænger
Produkttype Med afløbskanal
Højde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) 400 mm