Få mere at vide
VACUUBRAND™ PVC vakuumrør med intern spiral med små flanger KF
Artikelnummer. 10009540 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
16 mm
25 mm
40 mm
Samlet længde (metrisk):
50 cm
500 mm
100 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Samlet længde (metrisk)
10009540 25 mm 100 cm
10749181 16 mm 100 cm
10293321 40 mm 100 cm
10310552 16 mm 50 cm
10479692 25 mm 50 cm
10035301 40 mm 500 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10009540 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20686021
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
En glat, fleksibel og kemisk resistent slangemulighed til laboratoriet.
  • Små flanger af aluminium, med indvendig rustfri stålspiral
  • Fås i en række størrelser og længder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 25 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Samlet længde (metrisk) 100 cm
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 25
Produkttype Vakuumslange