Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Vakuum- og trykpærer
Artikelnummer. 10343791
:
Vakuum tryk pære
Artikelnummer. 10343791
Brand: Deutsch Neumann™ 4300001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med vakuum og tryk PE ventiler. Deutsch Neumann™ Vakuum- og trykpærer er fremstillet af blød PVC.
  • Rødbrun i farven
  • Med stive stik
  • Kontraventiler sikrer ensrettet flow
Tekniske data
Farve Brun
Materiale Polypropylen, PVC
Type Vakuum tryk pære
Til brug med (udstyr) Til orsatapparat