Få mere at vide
Buerkle™ PVC VacuMan™ Vakuum pumpe
Artikelnummer. p-8504005 Shop alle Bürkle produkter
Flowhastighed:
16 ml/slag
32 ml/slag
Inkluderer:
Med måler
Uden måler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10688242
Brand: Buerkle™ 56200360
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Håndpumpen kan betjenes med én hånd for at skabe et vakuum eller tryk, uafhængigt af en strømforsyning (f.eks. vakuumfiltrering, udtagning af prøver, bortledning af ekssikkatorer).
  • Vedligeholdelsesfri
  • Selvsmørende
  • Hovedsageligt korrosionsbestandig
  • Tilslutning til slanger med 6,4 mm indvendig diameter
  • Fås med eller uden måler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum -850 Mbar
Inkluderer Uden måler
Materiale Polypropylen, PVC
Flowhastighed 32 ml/slag
Til brug med Tilslutning til slanger med 6,4 mm indvendig diameter
Pumpetype Vakuumpumpe
Antal pumpehoveder 1
Modstandsegenskaber Korrosionsbestandig
Applikationer Vakuumfiltrering, udtagning af prøver, bortledning af ekssikkatorer