Få mere at vide
Buerkle™ PVC VacuMan™ Vakuum pumpe
Shop alle Bürkle produkter
Flowhastighed:
16 ml/slag
32 ml/slag
Inkluderer:
Med måler
Uden måler
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Vedligeholdelsesfri
- Selvsmørende
- Hovedsageligt korrosionsbestandig
- Tilslutning til slanger med 6,4 mm indvendig diameter
- Fås med eller uden måler
Specifications
Specifications
| Maks. Vakuum | -850 Mbar |
| Inkluderer | Uden måler |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Flowhastighed | 32 ml/slag |
| Til brug med | Tilslutning til slanger med 6,4 mm indvendig diameter |
| Pumpetype | Vakuumpumpe |
| Antal pumpehoveder | 1 |
| Modstandsegenskaber | Korrosionsbestandig |
| Applikationer | Vakuumfiltrering, udtagning af prøver, bortledning af ekssikkatorer |