Få mere at vide
Fisherbrand™ PVC rør
Artikelnummer. p-8011938 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
16 mm
19 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Artikelnummer. 12375869
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til applikationer med moderat tryk eller vakuum
Alle dimensioner er omtrentlige.
  • Gennemsigtig, farveløs
  • Terylene mesh forstærket væg
  • Fleksibel, men alligevel stor iboende styrke
  • Velegnet til applikationer med moderat tryk eller vakuum
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Samlet længde (metrisk) 10 m
Til brug med (applikation) Velegnet til anvendelser med moderat tryk eller vakuum