Få mere at vide
Fisherbrand™ PVC rør
Artikelnummer. 12385869 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
16 mm
19 mm
Pakningsstørrelse:
10m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
12385869 19 mm 10m
12375869 16 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12385869
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.70 DKK
    262.59 DKK / 10m
    Spare 160.11 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til applikationer med moderat tryk eller vakuum
Alle dimensioner er omtrentlige.
  • Gennemsigtig, farveløs
  • Terylene mesh forstærket væg
  • Fleksibel, men alligevel stor iboende styrke
  • Velegnet til applikationer med moderat tryk eller vakuum
Specifications
Diameter (metrisk) Indvendig 19 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Samlet længde (metrisk) 10 m
Til brug med (applikation) Velegnet til anvendelser med moderat tryk eller vakuum