Få mere at vide
Kartell™ PVC-bakke til mikroskopobjektglas
Artikelnummer. 10021001
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
190 x 660 x 8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) unitSize
10021001 190 x 660 x 8 mm Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10021001 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0067300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af PVC for nem identifikation af forskellige farvestoffer på objektglassene. Kartell™ PVC-bakke til mikroskopobjektglas er ideel til at observere objektglas, der er 76 x 26 mm.
  • Støbt i hvid PVC for nem identifikation af forskellige farvestoffer på objektglassene
  • Ideel arbejdsstation til 76 x 26 mm dias
  • Designet til nem fjernelse af dias
  • Kan rumme op til 40 dias
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 190 x 660 x 8 mm
Farve Hvid
Højde (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 190 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Type Bakke til mikroskopobjektglas
Bredde (metrisk) 660 mm
Til brug med Nem identifikation af forskellige farvestoffer på dias, ideel arbejdsstation til dias
Form Rektangulær