Få mere at vide
Buerkle™ PVC-beholdere med bred mund
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Polypropylen sort skruelåg med polyethylen tætning
- Velegnet til væske, pulver eller granulat, kapsler, farvestoffer
- Anvendes til transport af prøver og prøver
- Firkantet form optimerer opbevaringspladsen
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Farve | Klarhed |
| Dimensioner (L x B x H) | 59 x 59 x 91 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 41 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Længde (metrisk) | 59mm |
| Bredde (metrisk) | 59mm |
| Lukningsfarve | Sort |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Vis mere |