Få mere at vide
Buerkle™ PVC-beholdere med bred mund
Artikelnummer. 11828232 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11828232
Brand: Buerkle™ 03550300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med meget gennemsigtig PVC for optimal synlighed og slagfasthed. Buerkle™ PVC-beholdere med bred mund giver en bred åbning til nem og sikker påfyldning.
  • Polypropylen sort skruelåg med polyethylen tætning
  • Velegnet til væske, pulver eller granulat, kapsler, farvestoffer
  • Anvendes til transport af prøver og prøver
  • Firkantet form optimerer opbevaringspladsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Farve Klarhed
Dimensioner (L x B x H) 66 x 66 x 98 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 41 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Længde (metrisk) 66mm
Bredde (metrisk) 66mm
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 98 mm
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg