Få mere at vide
Buerkle™ PVC-beholdere med bred mund
Artikelnummer. 11822633 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11822633
Brand: Buerkle™ 03552000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med meget gennemsigtig PVC for optimal synlighed og slagfasthed. Buerkle™ PVC-beholdere med bred mund giver en bred åbning til nem og sikker påfyldning.
  • Polypropylen sort skruelåg med polyethylen tætning
  • Velegnet til væske, pulver eller granulat, kapsler, farvestoffer
  • Anvendes til transport af prøver og prøver
  • Firkantet form optimerer opbevaringspladsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Farve Klarhed
Dimensioner (L x B x H) 120 x 120 x 190 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 69 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Længde (metrisk) 120mm
Bredde (metrisk) 120mm
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Firkant
Højde (metrisk) 190 mm
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg