Få mere at vide
Fisherbrand™ PVC gennemsigtigt rør
Artikelnummer. p-8011937 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
6,5 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Artikelnummer. 12345859
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan dampsteriliseres ved 121 °C.
  • Ikke giftig
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 0.75 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C