Få mere at vide
Fisherbrand™ PVC gennemsigtigt rør
Artikelnummer. 12365859 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
6,5 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
10m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
12365859 6,5 mm 10m
12345859 3 mm 10m
12375859 8 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12365859
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.50 DKK
    34.51 DKK / 10m
    Spare 17.99 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan dampsteriliseres ved 121 °C.
  • Ikke giftig
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 6,5 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C