Specifications
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Tykkelse (metrisk) | 0.75 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 121 °C |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Farve | Klarhed |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 121 °C |