Få mere at vide
Kautex™ PVC gennemsigtige rektangulære flasker med smal hals
Artikelnummer. 15901421
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0.25 L
0.5 L
1 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 194
Pakke med 390
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15901421 0.5 L Pakke med 194
10717371 0.25 L Pakke med 390
15931421 0.25 L Pakke med 390
10383781 0.5 L Hver
10038030 1 L Hver
17848127 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15901421 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000071106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3165.00 DKK
    2758.06 DKK / Pakke med 194
    Spare 406.94 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tag fat i Kautex™ PVC-gennemsigtig rektangulær flaske med smal hals ved dens afrevne sider for stabilitet, mens du pakker. sende prøver, gemme og sende dets indhold. Flasken er også lækagesikker.
  • Krystalklar gennemsigtig præsentation
  • Rippede sider for sikkert greb
  • Lækagesikker
  • PVC
Ordreinfo
Lukninger ikke inkluderet; sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.5 L
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 19.9 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring, emballering, afsendelse af prøver, forsendelse
Materiale Polypropylen, PVC
Halsfinish Smal
Lukning inkluderet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 189 mm
Form Firkant
Produkttype Flaske med smal hals