Få mere at vide
Kautex™ PVC gennemsigtige rektangulære flasker med smal hals
Beskrivelse
- Krystalklar gennemsigtig præsentation
- Rippede sider for sikkert greb
- Lækagesikker
- PVC
Ordreinfo
Lukninger ikke inkluderet; sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 19.9 mm |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring, emballering, afsendelse af prøver, forsendelse |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Halsfinish | Smal |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Mund | Smal |
| Form | Firkant |
| Produkttype | Flaske med smal hals |