Få mere at vide
Cole-Parmer™ PVC stophaner med flowindikation
Artikelnummer. 11809452
Stik:
NPT(M) x slange
Slange x Slange
Passer til slange-id:
0,25 til 0,5 tommer.
0,5 til 5/8 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11809452
Brand: Cole-Parmer™ 0622556
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eliminer gættearbejde med disse stophaner med flowindikation. Cole Parmer™ PVC stophaner med flowindikation har PVC-huse, EPDM-tætninger og sæder. Flowindikator på håndtaget.
  • Maksimalt tryk er 150psi ved den maksimale temperatur på 49 °C
  • Det maksimale vakuum er 29,9'' Hg
Tekniske data
Materiale Polypropylen, PVC
Tryk 150 psi
Passer til slange-id 0,25 til 0,5 tommer.
nr. pr. pakke 1 hver
nr. pr. sag 1 hver
Stik Slange x Slange