Få mere at vide
Cole-Parmer™ PVC stophaner med flowindikation
Stik:
NPT(M) x slange
Slange x Slange
Passer til slange-id:
0,25 til 0,5 tommer.
0,5 til 5/8 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Maksimalt tryk er 150psi ved den maksimale temperatur på 49 °C
- Det maksimale vakuum er 29,9'' Hg
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Tryk | 150 psi |
| Passer til slange-id | 0,5 til 5/8 tommer. |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| nr. pr. sag | 1 hver |
| Stik | NPT(M) x slange |