Få mere at vide
Navailles PVC skammel med fodkontrol
Artikelnummer. 17456162
Skift visning
Siddehøjde:
460 til 590 mm
570 til 670 mm
Inkluderer:
Sæde, fodkontrol
Sæde, ryglæn, fodkontrol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Siddehøjde Inkluderer
17456162 460 til 590 mm Sæde, ryglæn, fodkontrol
17486162 570 til 670 mm Sæde, fodkontrol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17456162 Leverandør Navailles Leverandørnr. 4GM 37GPLU 90 737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3465.00 DKK
    3148.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 316.47 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PVC taburetten med fodkontrol har fordelene ved at være kompakt, polyvalent, let justerbar og hygiejnisk.
  • Krom, 5-grenet, forstærket, slidfast base
  • Hjul med gummihjul
  • M1 vinyl rundt sæde med blødt skum med høj densitet
  • Krom gasløftesøjle med højdejustering og støddæmper
  • Fodkontrol til højdejustering for at holde hænderne rene
Tekniske data
Farve Grå
Arm stil Ingen armlæn
Certificeringer/compliance M1
Til brug med (applikation) Medicinsk praksis
Inkluderer Sæde, ryglæn, fodkontrol
Bæreevne (engelsk) 265 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Siddehøjde 460 til 590 mm
Bredde (engelsk) 23,2''
Bredde (metrisk) 59 cm