Få mere at vide
Navailles PVC skammel
Artikelnummer. p-7237242
Siddehøjde:
460 til 590 mm
630 til 870 mm
Inkluderer:
Sæde
Sæde, Ryglæn
Artikelnummer. 17466162
Brand: Navailles 4GN 10GBJU 90 737
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PVC taburetten har fordelene ved at være kompakt, polyvalent og let justerbar.
  • Krom, 5-grenet, forstærket, slidfast base
  • Hjul med gummihjul
  • Krom gasløftesøjle med højdejustering og støddæmper
  • M1 vinyl rundt sæde med blødt skum med høj densitet
Tekniske data
Farve Grå
Arm stil Ingen armlæn
Certificeringer/compliance M1
Til brug med (applikation) Medicinsk praksis, laboratorier
Inkluderer Sæde
Bæreevne (engelsk) 265 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Siddehøjde 460 til 590 mm
Bredde (engelsk) 21,6 tommer.
Bredde (metrisk) 55 cm