Få mere at vide
Navailles PVC skammel
Artikelnummer. 17466162
Skift visning
Siddehøjde:
460 til 590 mm
630 til 870 mm
Inkluderer:
Sæde
Sæde, Ryglæn
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Siddehøjde Inkluderer
17466162 460 til 590 mm Sæde
17446162 460 til 590 mm Sæde, Ryglæn
17476162 630 til 870 mm Sæde
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17466162 Leverandør Navailles Leverandørnr. 4GN 10GBJU 90 737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1428.00 DKK
    1290.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 137.25 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PVC taburetten har fordelene ved at være kompakt, polyvalent og let justerbar.
  • Krom, 5-grenet, forstærket, slidfast base
  • Hjul med gummihjul
  • Krom gasløftesøjle med højdejustering og støddæmper
  • M1 vinyl rundt sæde med blødt skum med høj densitet
Tekniske data
Farve Grå
Arm stil Ingen armlæn
Certificeringer/compliance M1
Til brug med (applikation) Medicinsk praksis, laboratorier
Inkluderer Sæde
Bæreevne (engelsk) 265 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Siddehøjde 460 til 590 mm
Bredde (engelsk) 21,6 tommer.
Bredde (metrisk) 55 cm