Få mere at vide
Buerkle™ PVC Standard Bung
Artikelnummer. 17270644 Shop alle Bürkle produkter
Højde (metrisk):
30 mm
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Artikelnummer. 17270644
Brand: Buerkle™ 97632834
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Laboratory standard bung made of PVC with good chemical resistance against acids and alkalis.
  • PVC, soft, red
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (metrisk) 30 mm
Længde (metrisk) 28 mm
Bredde (metrisk) 34 mm
Farve Red