Få mere at vide
Fisherbrand™ PVC kryogene rørhylstre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11734673 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
:
PVC kryogene rørhylstre; Størrelse: 275 x 14,5 mm (L x dia.)
Artikelnummer.
11734673 PVC kryogene rørhylstre; Størrelse: 275 x 14,5 mm (L x dia.)
1 options
Artikelnummer. 11734673
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver ekstra sikkerhed og prøvesikkerhed. PVC Cryogenic Cane Sleeves er mere holdbare end pap ærmer.
  • Aluminiumsrør holder hætteglas til opbevaring i fryseren eller i LN 2- beholdere
  • Brug kun med hætteglas godkendt til væskefase
  • Stokke passer til de fleste større mærker
  • Klare PVC-hylstre beskytter hætteglas i aluminiumsrør under håndtering og opbevaring
  • Plast tillader hætteglasidentifikation uden fjernelse
Tekniske data
Farve Klar
Længde (metrisk) 275 mm
Længde (engelsk) 10,8 tommer
Til brug med (applikation) Til fryseopbevaring eller i LN2-beholdere
Mængde 100 Pk.
Vægt (metrisk) 1 kg
Størrelse 275 x 14,5 mm (L x dia.)
Design Cylindrisk
Materiale Polypropylen, PVC
Type Kryogene ærmer
Tåler temperatur (metrisk) -196 °C