Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Materiale | PVC |
| Mængde | 1 Ea. |
| Oversigt | Polyvinyl Chloride |
| Til brug med (applikation) | Indoor & Outdoor |
| Højde (metrisk) | 203 mm |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 70°C |
| Tykkelse | 0.369 mm |
| Bredde (metrisk) | 203 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -20 °C-70 °C |
| Vis mere |