Få mere at vide
Gilson™ PVC referenceslange til MF1 og MF4 pumpehoveder
Artikelnummer. p-8004676 Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,25 mm
0,38 mm
0,76 mm
1 mm
1,29 mm
2,76 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10626653
Brand: Gilson™ F117932
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med MF1 og MF4 pumpehoveder
  • Kalibreret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0,25 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Samlet længde (metrisk) 40 cm
Til brug med Til MF1 og MF4 pumpehoveder
Til brug med (applikation) Generel brug
Emballagemængde 12 Pakke
Flowhastighed 0,574 ml/min.
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 94 °C
Produkttype Slanger til pumper