Få mere at vide
Gilson™ PVC referenceslange til MF1 og MF4 pumpehoveder
Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.38 mm
0.76 mm
1 mm
1.29 mm
2.76 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Kalibreret
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.38 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Samlet længde (metrisk) | 40 cm |
| Til brug med | Til MF1 og MF4 pumpehoveder |
| Til brug med (applikation) | Generel brug |
| Emballagemængde | 12 Pakke |
| Flowhastighed | 1,22 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Low (Lav) |
| Farve | Klarhed |
| Vis mere |