Få mere at vide
Gilson™ PVC referenceslange til MF1 og MF4 pumpehoveder
Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,25 mm
0,38 mm
0,76 mm
1 mm
1,29 mm
2,76 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Kalibreret
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,25 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Samlet længde (metrisk) | 40 cm |
| Til brug med | Til MF1 og MF4 pumpehoveder |
| Til brug med (applikation) | Generel brug |
| Emballagemængde | 12 Pakke |
| Flowhastighed | 0,574 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Low (Lav) |
| Farve | Klarhed |
| Vis mere |