Få mere at vide
BioClean™ Overtrækssko CPE
Artikelnummer. 15278248
Skift visning
Overtrækssko, blå
Artikelnummer.
15278248 Overtrækssko, blå
1 options
Artikelnummer. 15278248 Leverandør BioClean™ Leverandørnr. CPE165B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2483.30 DKK
    1399.16 DKK / Pakke med 2000
    Spare 1084.14 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
BioClean™ CPE engangsovertrækssko er det økonomiske valg, der kombinerer meget lave niveauer af partikelafgivelse og enestående styrke. Deres kraftige konstruktion betyder, at de er holdbare og modstandsdygtige over for rifter og slid.
  • Modstår rifter, rifter og skrammer
  • Lavt niveau af partikeludskillelse
  • Kraftig konstruktion
  • Stærk og holdbar
  • Farve: Blå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Støbt polyethylen
Farve Blå
Tykkelse 0.05 mm
Længde (metrisk) 406 mm
Højde (metrisk) 150 mm
Vægt (metrisk) 4 g
Produkttype Beskyttende overtrækssko