Få mere at vide
BioClean™ Overtrækssko CPE
Artikelnummer. 12921285
Skift visning
Overtrækssko, blå
Artikelnummer.
12921285 Overtrækssko, blå
1 options
Artikelnummer. 12921285 Leverandør BioClean™ Leverandørnr. CPE165B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2766.47 DKK
    55.68 DKK / Pakke med 100
    Spare 2710.79 DKK
    97% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
BioClean™ CPE engangsovertrækssko er det økonomiske valg, der kombinerer meget lave niveauer af partikelafgivelse og enestående styrke. Deres kraftige konstruktion betyder, at de er holdbare og modstandsdygtige over for rifter og slid.
  • Modstår rifter, rifter og skrammer
  • Lavt niveau af partikeludskillelse
  • Kraftig konstruktion
  • Stærk og holdbar
  • Farve: Blå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Støbt polyethylen
Farve Blå
Tykkelse 0.05 mm
Længde (metrisk) 406 mm
Højde (metrisk) 150 mm
Vægt (metrisk) 4 g
Produkttype Beskyttende overtrækssko