Få mere at vide
Kartell™ PVC/PMP/FEP gradueret burette
Artikelnummer. 10632512
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10632512
Brand: Kartell™ 0199800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af en kombination af plast for god modstandsdygtighed over for kemikalier. Kartell™ PVC/PMP/FEP Graduated Burette tilbyder en tæt tætning og eliminerer faren for glasbrud.
  • Højpræcis plastikburetter
  • I henhold til DIN 12.700 standarder - Klasse B
  • Nyttig til rutinearbejde for at eliminere faren for glasbrud
  • Kombination af forskellige plastmaterialer (PMP , FEP, PVC)
  • Stophanenheden er støbt i ét stykke med FEP-nøgle
  • Intet behov for smøremiddel
  • Giver en tæt tætning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 480 mm
Materiale FEP, PMP, Polypropylen, PVC
Gradueringer 0.1 mL
Stophane materiale FEP, PMMA, PTFE
Type Uddannet Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance DIN 12700