Få mere at vide
BRAND™ PVC Pipettebakke
Artikelnummer. 10622411 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
355 x 300 x 45mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
10622411 355 x 300 x 45mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10622411 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 28305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00 DKK
    290.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 68.98 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Hjælper med at holde pipetter organiseret. Brug på en bordplade eller i en skuffe.
  • PVC konstruktion
  • Indeholder ni aflange skillevægge
  • Til brug med mindre volumen pipetter
  • Mål (L x B x H): 355 x 300 x 45 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen, PVC
Dimensioner (L x B x H) 355 x 300 x 45mm
Inkluderer 9 aflange skillevægge
Produkttype Pipetbakke