Få mere at vide
Dostmann Electronic™ PVC gennemtrængningssonde
Beskrivelse
Ordreinfo
Materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Penetrationssonde |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Sensortyper | Klasse B |
| Nøjagtighed | ±0,3 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 °C til +500 °C |
| Længde (metrisk) | 150 mm |