Få mere at vide
Cole-Parmer™ Åbn Supply Bin Organizers
Artikelnummer. 11776118 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Samlede positioner:
10
13
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Samlede positioner Pakningsstørrelse
11776118 Hvid 10 Hver
11787288 Blå 13 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11776118 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 6352980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00 DKK
    2776.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 278.49 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Organiser løse genstande for nem rækkevidde og hurtig visuel opgørelse med disse Open Supply Bin Organizers.
  • Robust, let og kemikaliebestandig PVC er nem at rengøre
  • Placer enkeltvis eller ende-til-ende langs bænken
  • 4-Bin Supply
    • Mål 5,7 tommer W
    • Øverste hylde er 8 tommer. D
    • De overordnede mål er 24 tommer. B x 12 tommer. H x 10,5 in. D
    • Hvid
  • 5-Bin Supply
    • To store bundspande måler 5,5 in. W
    • Tre midterste skraldespande er 3,7 tommer. W; øverste hylde er 6 tommer. D
    • De overordnede mål er 12 tommer. B x 16 tommer. H x 10,5 in. D
    • Hvid
  • 10-Bin Supply
    • Fire store bundspande måler 5,7 in. W
    • Seks mellembeholdere er 3,8 tommer. W
    • Øverste hylde er 6 tommer. D
    • De overordnede mål er 24 tommer. B x 16 tommer. H x 10,75 in. D
    • Hvid
  • 13-Bin Supply
    • Tre store bundspande måler 3,7 tommer W
    • Fire midterste skraldespande er 2,7 tommer W
    • Seks skraldespande på toppen er 1,7 tommer W
    • De overordnede mål er 12 tommer. B x 12 tommer. H x 7,5 tommer D
    • Hvid
Tekniske data
Produkttype Arrangør
Farve Hvid
Dybde (engelsk) 10,75 tommer.
Dybde (metrisk) 27.3 cm
Højde (engelsk) 16 tommer
Højde (metrisk) 40.6 cm
Længde (engelsk) 61 cm
Længde (metrisk) 24 tommer
Samlede positioner 10
Bredde (engelsk) 5,7 tommer.
Bredde (metrisk) 14.5 cm
Materiale Polypropylen, PVC