Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ PVC ugiftige Isoflex laboratorieslanger
Artikelnummer. 12201456
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
20m
Artikelnummer. 12201456
Brand: Kartell™ 0176600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemsigtige slanger med markeringer på hver meter for nem betjening.
  • Ikke-aldrende og ikke-oxiderende
  • Modstandsdygtig over for både syrer og baser
  • Autoklaverbar
  • Leveres i ruller på 20 meter
  • Pakket i PE poser
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Polypropylen, PVC
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Samlet længde (metrisk) 20 m
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Farve Klar