Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ PVC ugiftige Isoflex laboratorieslanger
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
20m
Beskrivelse
- Ikke-aldrende og ikke-oxiderende
- Modstandsdygtig over for både syrer og baser
- Autoklaverbar
- Leveres i ruller på 20 meter
- Pakket i PE poser
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 20 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Farve | Klar |