Få mere at vide
Ansell Edmont™ Kraftig PVC-forklæde
Artikelnummer. 15242106 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Farve: Hvid
Artikelnummer.
15242106 Farve: Hvid
1 options
Artikelnummer. 15242106 Leverandør Ansell Edmont™ Leverandørnr. 56101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.20 DKK
    62.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.97 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Kraftig PVC-forklæde med ekstra maveplaster til længerevarende brug. Ansell Edmont™ Heavy-Duty PVC forklæde er lavet med 20 mil vinyl.
  • Kraftig, hvid, 20 mil vinyl
  • Tilføjet maveplaster for længere brug
  • Modstandsdygtig over for kemikalier, olier, fedt, punkteringer og afskrabninger.
  • Økonomisk, tungvægtsbeskyttelse til fødevareforarbejdning
  • Størrelse: 35 tommer. bred, 45 tommer. lang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Forklæde
Materiale Polypropylen, PVC
Farve Hvid
Modstand Kemikalier, fedtstoffer, olier og fedt
Tykkelse 0.508 mm
Dimensioner (L x B) 84 x 112 cm
Længde (metrisk) 115 cm