Få mere at vide
Ansell Edmont™ Kraftig PVC-forklæde
Artikelnummer. 11833252 Shop alle Ansell produkter
:
Farve: Hvid
Artikelnummer. 11833252
Brand: Ansell Edmont™ PVC45W
Kraftig PVC-forklæde med ekstra maveplaster til længerevarende brug. Ansell Edmont™ Heavy-Duty PVC forklæde er lavet med 20 mil vinyl.
  • Kraftig, hvid, 20 mil vinyl
  • Tilføjet maveplaster for længere brug
  • Modstandsdygtig over for kemikalier, olier, fedt, punkteringer og afskrabninger.
  • Økonomisk, tungvægtsbeskyttelse til fødevareforarbejdning
  • Størrelse: 35 tommer. bred, 45 tommer. lang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Forklæde
Materiale Polypropylen, PVC
Farve Hvid
Modstand Kemikalier, fedtstoffer, olier og fedt
Tykkelse 0.508 mm
Dimensioner (L x B) 84 x 112 cm
Længde (metrisk) 115 cm