Få mere at vide
Clark Scientific™ PVC liners
Artikelnummer. p-8000125
Dimensioner (L x B):
470 x 360 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12908847
Brand: Clark Scientific™ SSmall
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farveløse PVC-foringer til stive PVC-spildbakker, der er ideelle i de fleste laboratoriemiljøer.
  • Farveløse PVC liners
  • Foringer til stive PVC spildbakker
  • Ideel til brug i laboratorier
Tekniske data
Produkttype Liner
Materiale Polypropylen, PVC
Længde (metrisk) 470 mm
Bredde (metrisk) 360 mm
Dimensioner (L x B) 470 x 360 mm
Bagside materiale PVC
Mængde 10 Pakke