Få mere at vide
Cole-Parmer PVC Lab og vakuumrør
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/5 tommer.
1/8 tommer
15/64 tommer.
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/64 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1-1/4 tommer.
1-1/8 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/5 tommer.
1/8 tommer
11/32 tommer.
15/32 tommer.
15/64 tommer.
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
9/16 tommer.
Beskrivelse
Alsidige applikationer, herunder peristaltiske pumper, analyseinstrumenter, inkubatorer, gas- og drænledninger. Glasglat indvendig boring til nem oprydning og omskiftning, hvilket forbedrer arbejdsgangens effektivitet. Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 3/8 tommer |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/2 tomme. |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Farve | Gennemskinnelig |
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.